Description
- Fournit un indice de réfraction similaire au verre
- Incassable, plus sûr que le verre
- Utilisées dans les laboratoires biologiques et médicaux ainsi que dans les applications éducatives
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lame couvre-objet |
| Forme | Carré |
| Matériau | Vinyle |
| Longueur (métrique) | 22 mm |
| Largeur (métrique) | 22 mm |
| Épaisseur (métrique) | 15 mm |
| À utiliser avec (application) | Séparées avec des tissus afin d’éviter les rayures |
| Quantité | 1 000/paquet |