Learn More
Bel-Art™ Economy Support Stand
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
46 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rust-proof, polycarbonate plastic base
- 7.9mm dia. x 46cmH stainless steel support rod secured to base with two hex nuts
- Offset rod mounts to 20.8cm diameter base, with area for larger vessels
- Temperature range +135°C (+275°F) to -135°C (-211°F)
- Autoclavable at 121°C (250°F)
- Ships unassembled
Spécification
Spécification
| Matériau | Polycarbonate, Stainless Steel |
| Hauteur (métrique) | 46 cm |
| Longueur (impériale) de la tige | 18 in. |
| Longueur (métrique) de la tige | 46 cm |
| Diamètre (impériale) externe | 83⁄16 in. |
| Diamètre (impériale) de la tige | 5⁄16 in. |
| Diamètre (métrique) externe | 20.8 cm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 7.9 mm |
| Comprend | 46cmH x 7.9mm dia. (18 x 5⁄16 in.) stainless steel support rod |
| Type de produit | Support Stand |