Learn More
Bel-Art™ Grandes seaux SP Scienceware™
Code produit. p-3273220 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
13,2 L
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17142986
Marque: Bel-Art™ F167760000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Seaux robustes avec couvercles et anses en acier plaqué
  • Les seaux blancs translucides facilitent la visualisation du niveau de liquide
  • Le PP est autoclavable à la vapeur (121°C), le PE n’est pas autoclavable
  • Le seau de 8 qt/7,6 L est doté d’un anneau de support et d’une anse amovibles en acier plaqué
  • Le seau de 14 qt/13,2 L est doté d’une anse en acier plaqué avec poignée, sans anneau de support
  • Les grands seaux sont conformes à la norme américaine MIL-P36257A
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 13,2 L
Graduations None
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 2,99 gal.
Certifications/Conformité US, MIL-PL36257A
Couleur Blanc
Description 2.99 gal. Pail
Matériau de la poignée Acier plaqué
Hauteur (impériale) 12,75 in
Hauteur (métrique) 32 cm
Comprend Poignée pivotante sans plaque en acier avec poignée, couvercle parfaitement ajusté