Learn More
Bel-Art™ Carafes graduées en PP
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 L
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Beschreibung
Fabriqués en PP translucide.Les béchers gradués SP Scienceware™ en PP conviennent parfaitement pour une utilisation générale en laboratoire et possèdent des becs verseurs bien conçus ainsi que de larges poignées.
- Graduations métriques moulées dans la paroi extérieure
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Poignée équilibrée pour un versement contrôlé
- Les modèles 5000 ml (5 L) et 10000 ml (10 L) sont dotés d’une poignée moulée revisitée pour une préhension plus sûre et d’une fente à main repensée à la base pour faciliter le levage
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité (impériale) | 33,8 oz. |
| Diamètre (impériale) supérieur | 10,5 in |
| Diamètre (métrique) supérieur | 26,67 cm |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | Versement contrôlé, résistance chimique et incassable |
| Hauteur (impériale) | 12,6 in |
| Hauteur (métrique) | 32 cm |
| Incréments | 100 ml |
| Température (impériale) de fonctionnement max. | 250deg;F |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur