Learn More
Bel-Art™ Plateaux de stérilisation en polypropylène SP Scienceware™
Plateaux en plastique en polypropylène résistant à la corrosion. Les plateaux de stérilisation en PP Bel Art™ SP Scienceware™ possèdent des coins arrondis pour faciliter le nettoyage et des côtés lisses inclinés permettant de les empiler.
38.65€ - 125.00€
Spécification
Hauteur (métrique) | 12,7 cm |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Type | Plateau de stérilisation |
Hauteur (impériale) | 5 po |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11745074
|
Bel-Art™
H16260-0000 |
5 L | 12 x 8 x 5 po. (30,5 x 20,3 x 12,7 cm) | S’adapte au couvercle du plateau de 5 L, Mfr. N° H162590000 |
38.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11762555
|
Bel-Art™
H16264-0000 |
18 l | 20,3 x 15,5 x 5 po (53,3 x 39,4 x 12,7 cm) | S’adapte au couvercle du plateau de 18 L, Mfr. N° H162590000 |
125.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11752555
|
Bel-Art™
H16262-0000 |
13 l | 19 x 10,5 x 5 po (48,3 x 26,7 x 12,7 cm) | S’adapte au couvercle du plateau de 13 L, Mfr. N° H162610000 |
61.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Plateaux en PP résistant à la corrosion.Les plateaux de stérilisation en PP Bel Art™ SP Scienceware™ possèdent des coins arrondis pour faciliter le nettoyage et des côtés lisses inclinés permettant de les empiler.
- Idéal pour la stérilisation d’instruments, de flacons contenant de la gélose, de l’eau déionisée, de la solution saline et d’autres réactifs, et pour le nettoyage de la verrerie dans les éviers en toute sécurité
- Les plateaux sont autoclavables à la vapeur à 121°C (250°F)
- Les couvercles sont vendus séparément.
Informations sur la commande
Les couvercles sont vendus séparément
Spécification
12,7 cm | |
Plateau de stérilisation | |
Rectangulaires |
Polypropylène | |
5 po | |
Autoclavable |