Learn More
Bel-Art™ Système de boîte à gants portative SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec trous d’évent
Sans trou d’évent
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Fourni avec une paire de gants et deux bagues de serrage
- La grande fenêtre en acrylique avec ronds de gants circulaires de 6 po permet de visualiser les opérations en toute sécurité ; Le port latéral de 8 po facilite l’insertion des matériaux et équipements
- Des gants en néoprène grande taille de 22 po de long (20 po une fois installés) sont inclus ; Assure une bonne protection contre la pénétration de gaz, de liquides ou de solides
- Les gants sont fixés aux orifices des ports circulaires de 6 po grâce à des bagues de serrage (incluses)
- Corps moulé en PEBD avec coins arrondis pour un nettoyage facile
Informations sur la commande
Dimensions (L x l x H) : 13 x 27 x 22 po (33 x 69 x 56 cm). Poids à l’expédition : 38 lb (17,2 kg). Des bagues de serrage (réf. fabricant 500290200) et des gants en néoprène (réf. fabricant 500290000) de rechange sont disponibles.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Glove Box |
| Matériau | PEBD |
| Profondeur (impériale) | 13 in |
| Profondeur (métrique) | 33 cm |
| Hauteur (impériale) | 22 in |
| Hauteur (métrique) | 55 cm |
| Comprend | Sans trou d’évent |
| Largeur (impériale) | 27 in |
| Largeur (métrique) | 68,5 cm |