Learn More
Bel Art™ Portoirs pour tubes à centrifuger SP Scienceware™ Poxygrid™ 50 ml
Code produit. p-4005906 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Positions:
8
16
36
Dimensions (L x l x H):
14.9 x 15.6 x 9.2 cm (5.87 x 6.12 x 3.62 in)
14.9 x 8 x 9.2 cm (5.87 x 3.18 x 3.62 in)
9 x 8,87 x 3,5 po (22,9 x 22,3 x 8,9 cm)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11372204
Marque: Bel Art™ F187940000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet d’organiser les tubes pour le stockage et le traitement. Portoirs pour tubes à centrifuger SP Scienceware™ Bel Art™ Poxygrid™ de 50 ml.
  • Le revêtement en époxy thermodurci résiste aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
  • Autoclavable à la vapeur à 121 degrés C (250 degrés F)
  • Plage de températures : -223° à +121°C (-369° à +250°F)
  • Peut accueillir des tubes à centrifuger en plastique de 50 ml dans des puits individuels de 30 mm² chacun
Spécification
Type de produit Rack pour tubes à centrifuger
Array 2 x 4
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blue
Capacité Tubes (50 ml)
Matériau Armature en acier recouvert d’époxy
Positions 8
Forme Rectangular
Étagères 3 niveaux
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 14.9 x 8 x 9.2 cm (5.87 x 3.18 x 3.62 in)
Longueur (métrique) 14,9 cm
Longueur (impériale) 5,87 po
Largeur (métrique) 8 cm
Largeur (impériale) 3,18 po
Hauteur (métrique) 9,2 cm
Hauteur (impériale) 3,62 po