Learn More
Bel Art™ Racks pour tubes à essai demi-format SP Scienceware™ Poxygrid™
Code produit. p-3207378 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Orange
Vert
Positions:
20
24
36
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12386969
Marque: Bel Art™ F187881601
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser dans les bains-marie, les hottes à flux laminaire, les hottes filtrantes ou tout autre endroit où l’espace est limité
  • Revêtement époxy résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • Trous carrés dans la grille
  • Trois plateaux avec fond grillagé fendu
  • Capable d’accueillir des tubes de 10 à 13, 15 à 16 ou 18 à 20 mm de diamètre
  • Autoclavable
  • Résistant aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
  • Supporte des températures comprises entre -223°C (-369°F) et 121°C (250°F)
Spécification
Type de produit Rack pour tubes à essai
Array 6 x 4
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes (13 à 16 mm)
Matériau Acier recouvert d’époxy
Positions 24
Forme Rectangle
Étagères 3 niveaux
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes de 13 à 16 mm
Gamme de température (métrique) -223°C à +121°C
Dimensions (L x l x H) 4,94 x 3,9 x 2,5 in. (12,5 x 9,9 x 6,4cm)
Diamètre (métrique) de l’ouverture 16 mm