Learn More
Bel Art™ Rack de distribution de boîtes de Pétri SP Scienceware™ Poxygrid™
Code produit. p-4371513 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Positions:
15
30
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11785495
Marque: Bel Art™ H189790000
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Grande ouverture à l’avant qui empêche les boîtes de sortir de leur emplacement pendant le transport, tout en permettant un chargement et un déchargement faciles depuis le haut
  • Ne convient pas aux boîtes en verre
  • Les racks peuvent contenir 30 boîtes de Petri en plastique de 100 x 20 mm réparties en trois piles
  • Le fil d’acier recouvert d’époxy résiste aux produits chimiques et à la corrosion et peut être autoclavé à la vapeur à 121°C (250°F)
  • 13,5 x 4,25 x 12 po (343 x 105 x 305 mm) (L x l x H)
Spécification
Comprend Rack Only
Type de produit Petri Dish Rack
Array 1 x 3
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blue
Capacité Boîtes (100 x 20 mm)
Matériau Fil d’acier
Positions 30
Forme Cylindrical
Empilables No
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) 10 boîtes de Petri de 2 cm
Dimensions (L x l x H) 343 x 10.5 x 30.5 cm (13.5 x 4.125 x 12 in)
Longueur (métrique) 343 cm
Longueur (impériale) 13,5 in
Largeur (métrique) 10.5 cm
Largeur (impériale) 4,125 po
Hauteur (métrique) 30.5 cm
Hauteur (impériale) 12 po
Diamètre (métrique) interne 100 mm