Learn More
Bel Art™ Portoirs de distribution de boîtes de Pétri SP Scienceware™ Poxygrid™
Code produit. p-53071 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Positions:
11
33
Dimensions (L x l x H):
14.6 x 10.7 x 28 cm (5.75 x 4.25 x 11 po)
5,75 x 12,75 x 11 po. (14,5 x 32 x 28 cm)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10779455
Marque: Bel Art™ F189790001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Contient de 11 à 33 boîte de Petri en plastique. Les distributeurs de boîtes de Petri Poxygrid™ SP Scienceware™ Bel Art™ sont durables et distribuent une boîte à la fois.
Peut contenir 11 à 33 boîtes de Pétri en plastique. Les distributeurs de boîtes de Petri Poxygrid™ SP Scienceware™ Bel Art™ sont durables et distribuent une boîte à la fois.
  • Structure en fil d’acier recouvert d’époxy durable
  • Boîtes chargées en haut et distribuées en bas
  • Chaque canal peut contenir jusqu’à onze boîtes de Petri en plastique de 100 x 20 mm
  • Incliné vers l’arrière pour une présentation pratique des boîtes
  • Ne convient pas aux boîtes de Petri en verre
Spécification
Comprend Rack Only
Type de produit Petri Dish Rack
Array 3 x 1
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blue
Capacité Petri Dishes
Matériau Fil d’acier
Positions 33
Forme Cylindrical
Empilables No
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) 10 boîtes de Petri de 2 cm
Dimensions (L x l x H) 5,75 x 12,75 x 11 po. (14,5 x 32 x 28 cm)
Longueur (métrique) 14,5 cm
Longueur (impériale) 5,75 in
Largeur (métrique) 32 cm
Largeur (impériale) 12,75 in
Hauteur (métrique) 28 cm
Hauteur (impériale) 11 in
Diamètre (métrique) interne 100 mm