Learn More
Bel Art™ Racks pour tubes à essai métalliques SP Scienceware™ Poxygrid™ : 10-13 mm
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Vert
Positions:
60
72
108
150
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Résiste à une plage de températures de -223°C (-369°F) à 121°C (250°F)
- Avec trous carrés, trois plateaux, fond grillagé fendu et bords renforcés ultra-résistants
- Les racks orange peuvent être utilisés pour signaler un danger biologique et les jaunes pour signaler la présence de substances radioactives
- Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Stockage de 40 à 108 tubes (cinq diamètres différents de tubes à essai)
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Array | 10 x 15 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Tubes (10 à 13 mm) |
| Matériau | Acier recouvert d’époxy |
| Positions | 150 |
| Forme | Rectangular |
| Étagères | 3 niveaux |
| Empilables | Oui, si vide |
| Afficher plus |