Learn More
Bel Art™ Racks pour tubes à essai métalliques SP Scienceware™ Poxygrid™ : 10-13 mm
Code produit. 15530012 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Vert
Positions:
60
72
108
150
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15530012
Marque: Bel Art™ F187500001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
  • Résiste à une plage de températures de -223°C (-369°F) à 121°C (250°F)
  • Avec trous carrés, trois plateaux, fond grillagé fendu et bords renforcés ultra-résistants
  • Les racks orange peuvent être utilisés pour signaler un danger biologique et les jaunes pour signaler la présence de substances radioactives
  • Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
  • Stockage de 40 à 108 tubes (cinq diamètres différents de tubes à essai)
  • Autoclavables
Spécification
Type de produit Rack pour tubes à essai
Array 6 x 12
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes (10 à 13 mm)
Matériau Acier recouvert d’époxy
Positions 72
Forme Rectangular
Étagères 3 niveaux
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 8 x 4,4 x 2,5 po. (20,5 x 11,3 x 6,4cm)
Longueur (métrique) 20,5 cm
Longueur (impériale) 8,07 in
Largeur (métrique) 11,3 cm
Largeur (impériale) 4,45 in
Hauteur (métrique) 6,4 cm
Hauteur (impériale) 2,51 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 13 mm