Learn More
Bel-Art™ Raccords réducteurs à déconnexion rapide SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,25 à 0,375 in
À utiliser avec:
6 à 8 mm
Conditionnement:
12 pièces
Description
Raccords en PE mâles / femelles interchangeables
- Toutes les tailles sont interchangeables avec d’autres pour faire des combinaisons de réduction
- À utiliser pour raccorder et débrancher des lignes de vide et autres ensembles de tubulures
- Fonctionne à des températures pouvant atteindre 80°C (176°F)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,25 à 0,375 in |
| Matériau | Polyéthylène |
| À utiliser avec | 6 à 8 mm |
| Comprend | Deux connecteurs cannelés, un mâle et un femelle |
| Couleur | blanc |
| Type de produit | Raccord à déconnexion rapide |