Learn More
Bel-Art™ Support de pipettes rotatif SP Scienceware™
Shop All SP Scienceware Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Positions:
94
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
Holds up to of 94 pipettes and rotates on a central vertical axis for convenient selection
- Jusqu’à 94 emplacements
- Le disque rotatif inférieur comporte quatre creux concentriques à bords évasés et fond ouvert qui entourent et protège les pointes
- Le disque rotatif supérieur comporte un motif de grille concentrique correspondant au disque inférieur pour tenir les pipettes verticalement
- Le liquide qui s’écoule de la pointe de pipette est retenu sur la base stationnaire par le rebord externe
- Un centre de gravité bas stabilise le support
- Les disques rotatifs mesurent 18 cm (7,125 po) de diamètre
- Dimensions : 23 x 48 cm (9 x 18,9 po)
- Instructions d’assemblage rapide incluses
Specifications
Specifications
| Type de produit | Pipette Holder |
| Capacité | Pipettes |
| Positions | 94 |
| Forme | Rond |
| Étagères | None |
| Empilables | No |
| Stérilité | Non stérile |
| Dimensions (L x l) | 23 x 48 cm (9 x 18,9 po.) |
| Hauteur (métrique) | 48 cm |
| Hauteur (impériale) | 18,9 in |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction