Learn More
Bel-Art™ Pointes de pipettes répétitives universelles SP Scienceware™ Roxy M™ : non stériles
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0.05mL
0,5 ml
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Conviennent à la plupart des pipettes répétitives, notamment les pipettes Roxy M, Eppendorf™ Multipette™ 4780, Brand HandyStep™ S, Fisherbrand™, Gilson Distriman™ et Scilogex™ StepMate
- Conviennent à de nombreux pipeteurs électroniques (l’affichage numérique n’est pas activé)
- Disponibles en 8 tailles avec une capacité allant de 0,05 à 50,0 ml pour distribuer de manière répétée des volumes de 1 à 5000 μl
- Fabriquées dans un établissement ISO 9001:2000 en PP vierge avec piston interne en PE
- Adaptateur requis pour utiliser les pointes de 25 et 50 ml (réf. fabricant F37300-0050 fournie avec une pipette répétitive et disponible séparément en boîte de 3)
- Chaque boîte de pointes est estampillée par lot, fournie avec un certificat de conformité et accompagnée d’un tableau de dosage pratique
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,5 ml |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Naturel |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000 |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogènes |
| Format | Emballé |
| Type de pointe | Étalon |
| Type de produit | Repeating Pipettor Tips |
| Afficher plus |