Learn More
Bel-Art™ Pointes de pipettes répétitives universelles SP Scienceware™ Roxy M™ : non stériles
Code produit. 13468746 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0.05mL
0,5 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 13468746
Marque: Bel-Art™ F373000000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Distribution répétée fiable et précise de 1 à 5000 μl
  • Conviennent à la plupart des pipettes répétitives, notamment les pipettes Roxy M, Eppendorf™ Multipette™ 4780, Brand HandyStep™ S, Fisherbrand™, Gilson Distriman™ et Scilogex™ StepMate
  • Conviennent à de nombreux pipeteurs électroniques (l’affichage numérique n’est pas activé)
  • Disponibles en 8 tailles avec une capacité allant de 0,05 à 50,0 ml pour distribuer de manière répétée des volumes de 1 à 5000 μl
  • Fabriquées dans un établissement ISO 9001:2000 en PP vierge avec piston interne en PE
  • Adaptateur requis pour utiliser les pointes de 25 et 50 ml (réf. fabricant F37300-0050 fournie avec une pipette répétitive et disponible séparément en boîte de 3)
  • Chaque boîte de pointes est estampillée par lot, fournie avec un certificat de conformité et accompagnée d’un tableau de dosage pratique
Spécification
Volume (métrique) 0.05mL
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001:2000
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase ni pyrogènes
Format Emballé
Type de pointe Étalon
Type de produit Repeating Pipettor Tips
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Eppendorf Multipette 4780, Fisherbrand Repeating Pipette, Gilson Distriman, Handystep S, Roxy M, Gilson Distriman
Graduée Oui
Gamme de produits SP Scienceware Roxy M
Matériau Polypropylène, Polyéthylène