Learn More
Bel Art™ Armoires SP Scienceware™ pour auto-dessiccateur Secador™ : Modèles horizontaux
Code produit. p-4574957 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu avec porte transparente
Transparent
Transparent avec bouchons bleus
Type d’étagère:
Ventilé, réglable
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11842732
Marque: Bel Art™ F420740220
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Environnement sec, bloquant les UV, avec déshumidification électronique automatique
La conception élégante et la structure robuste de la gamme Secador d’armoires à dessiccation garantissent un stockage simple et fiable des produits sensibles à l’humidité et à la lumière.
  • Le système de déshumidification électronique breveté réduit l’humidité et fait circuler de l’air sec automatiquement, ce qui évite aux utilisateurs de surveiller et changer les dessiccants
  • La structure en copolyester Durastar™ filtre 99 % des UV et résiste à la coloration, aux craquelures et aux attaques chimiques
  • Les modèles de couleur ambrée réduisent la pénétration de la lumière visible de plus de 50 % et conviennent donc parfaitement au stockage de matériaux photosensibles, comme les réactifs, étalons analytiques et composés expérimentaux
  • Les grandes portes dotées d’un hygromètre à cadran bien visible optimisent l’accès au compartiment intérieur et sont dotées d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité
  • Les étagères perforées facilitent la circulation d’air sec ; Le dessiccant trouve sa place sous l’étagère inférieure
  • L’armoire horizontale 4.0 est plus large, moins haute et pourvue d’une porte à ouverture vers le bas, comme celle d’un four
  • Brevets américains : 6,772,534 ; 6,834,920 ; 7,114,266 ; 7,318,630 et D474,626
  • L’adoption d’une configuration verticale plutôt qu’horizontale, et inversement, est possible pour les unités 4.0 ; il suffit de tourner l’unité et de commander le nombre approprié d’étagères (voir informations de commande)
Dimensions
  • Secador 2.0 : Volume interne de 1,16 pi3, 16,3 x 13,4 x 12,4 po (L x l x H)
  • Secador 3.0 : Volume interne de 1,55 pi3, 16,3 x 13,4 x 16,4 po (L x l x H)
  • Secador 4.0 : Volume interne de 1,87 pi3, 16,3 x 13,4 x 20,4 po (L x l x H)
Informations sur la commande
Des étagères de rechange sont disponibles : Étagère de rechange pour armoires 4.0 horizontales, réf. fabricant 420740001
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Modèle d’armoire Horizontal
Matériau Copolyester
Type de produit Desiccator
Modèle de porte Charnière en bas, porte à ouverture vers le bas, comme celle d’un four
À utiliser avec (application) Stockage simple et fiable des produits sensibles à la lumière et à l’humidité, peut être utilisé avec les cartouches de desséchant et boîtes de dessiccation Scienceware™, ou un desséchant similaire
Comprend Poignées de transport, 2 loquets et boucles pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité, hygromètre monté sur la porte
Modèle 4,0
Nbre d’étagères 2
Résistance Produits chimiques, taches et craquelures
Type d’étagère Ventilé, réglable
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Volume (impérial) 1,9 ft3
Largeur (impériale) 20,4 in
Largeur (impériale) de la porte 8,9 in
Largeur (métrique) 51,8 cm
Largeur (métrique) de la porte 22,5 cm
Hauteur (impériale) 13,4 in
Hauteur (impériale) de l’ouverture 16,4 in
Hauteur (métrique) 34,1 cm
Profondeur (impériale) 16,3 in
Profondeur (métrique) 41,4 cm
Tension 230 V