Learn More
Bel Art™ Étagères de rechange pour dessiccateur SP Scienceware™ Secador™
Code produit. 11832732 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Type de produit:
Étagère pour dessiccateur horizontal
Étagère pour dessiccateur vertical
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11832732
Marque: Bel Art™ F420741001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’adoption d’une configuration horizontale plutôt que verticale, et inversement, est possible pour les unités 4.0 ; il suffit de tourner l’unité et de commander le nombre approprié d’étagères
  • Conviennent aux modèles automatiques et non électriques
  • Structure durable en PS transparent
  • Perforées pour faciliter la circulation de l’air
Spécification
Diamètre (métrique) externe 51.8 cm
Type de produit Étagère pour dessiccateur vertical
Matériau PS
À utiliser avec (application) Transformation des unités à dessiccation 4.0 horizontales en unités verticales