Learn More
Bel-Art™ Entonnoirs Buchner monobloc SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
150 ml
400 ml
1000 ml
Diamètre (métrique) de la plaque:
3,6cm
7,0cm
10,4cm
12,2cm
Diamètre (métrique) supérieur:
4,2cm
8,1cm
11,3cm
13,2cm
Longueur (métrique) du tube:
6,0cm
6,1cm
7,1cm
10,0cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La plaque de filtration à porosité grossière (90 à 130 microns) assure la rétention et un débit rapide sous vide
- Utilisable avec ou sans papier filtre
- Utilisable en-dessous de 52°C (125°F)
- Utilisable avec le joint pour filtre Vac-Ring (réf. fabricant 38959-0000) pour une installation rapide du filtre
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 4,2cm |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | HDPE |
| Hauteur (métrique) | 12.7 cm |
| Description | Filtre en polyéthylène Fritwaretrade; |
| Diamètre (métrique) de la plaque | 3,6cm |
| Comprend | Fritware™ polyethylene filter |
| Longueur (métrique) du tube | 6,1cm |
| Porosité | Grossière, 90 à 130 μ |
| Température max. (impériale) | 125°F |
| Afficher plus |