Learn More
Bel-Art™ Porte-lames
Code produit. 11701476 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
:
Support pour 12 lames
Code produit. 11701476
Marque: Bel-Art™ H445570000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les supports de rangement à douze emplacements permettent de séparer les lames afin qu’elles restent visibles et ordonnées près du microscope utilisé
  • En PS formé sous vide
  • Les lames dépassent du bord du rack, ce qui facilite leur manipulation
  • Dimensions de 8,6 x 17,8 x 1,9 cm H (3,375 x 7 x 0,75 po H)
Spécification
Type Porte-lames
Capacité de lame 12
Couleur Blanc
L’appareil peut contenir 12
Dimensions (L x l x H) 7 x 7 x 0,75 po (17,8 x 17,8 x 1,9 cm)
À utiliser avec (équipement) Lame de microscope
Hauteur (impériale) 0,75 po
Hauteur (métrique) 1,9 cm
Longueur (impériale) 7 po
Longueur (métrique) 17,8 cm
Matériau Polystyrène
Largeur (impériale) 7 po
Largeur (métrique) 17,8 cm