Learn More
Bel-Art™ Égouttoir magnétique SP Scienceware™ Spinbar™
Code produit. 11823210 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11823210
Marque: Bel-Art™ F377870000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cet égouttoir résistant aux produits chimiques possède quatre puissants aimants à chaque angle pour attirer et retenir les barreaux d’agitation magnétiques Spinbar. L’égouttoir magnétique Bel Art™ SP Scienceware™ Spinbar™ offre une solution simple pour empêcher les barreaux d’agitation magnétiques Spinbar™ de tomber dans l’orifice d’évacuation.
  • Les longues fentes sur les côtés et la jupe permettent d’évacuer facilement et rapidement les liquides
  • Le large rebord permet d’utiliser l’égouttoir dans différents orifices d’évacuation ; Le bord plat d’un côté permet de le positionner à proximité de la paroi de l’évier
  • Les quatre pieds situés sur le dessous ancrent fermement le tamis dans l’orifice d’évacuation et en empêchent le délogement lors de l’écoulement du liquide
  • Les diverses couleurs disponibles améliorent la visibilité des barreaux d’agitation
Spécification
Couleur Bleu
Dimensions (L x l x H) 5 x 1.44 in.
À utiliser avec (application) Empêche le barreau d’agitation de tomber dans la canalisation de l’évier
À utiliser avec (équipement) Barreaux d’agitation
Comprend 4 aimants puissants à chaque coin, longues fentes sur les côtés et jupes larges
Diamètre (métrique) 127 mm
Longueur (métrique) 127 mm
Matériau PTFE, Alnico Magnet
Quantité 1
Forme Disc
Type Magnetic Stir Bar Arrester