Learn More
Bel-Art™ Égouttoir magnétique SP Scienceware™ Spinbar™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les longues fentes sur les côtés et la jupe permettent d’évacuer facilement et rapidement les liquides
- Le large rebord permet d’utiliser l’égouttoir dans différents orifices d’évacuation ; Le bord plat d’un côté permet de le positionner à proximité de la paroi de l’évier
- Les quatre pieds situés sur le dessous ancrent fermement le tamis dans l’orifice d’évacuation et en empêchent le délogement lors de l’écoulement du liquide
- Les diverses couleurs disponibles améliorent la visibilité des barreaux d’agitation
Specifications
Specifications
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (L x l x H) | 5 x 1.44 in. |
| À utiliser avec (application) | Empêche le barreau d’agitation de tomber dans la canalisation de l’évier |
| À utiliser avec (équipement) | Barreaux d’agitation |
| Comprend | 4 aimants puissants à chaque coin, longues fentes sur les côtés et jupes larges |
| Diamètre (métrique) | 127 mm |
| Longueur (métrique) | 127 mm |
| Matériau | PTFE, Alnico Magnet |
| Quantité | 1 |
| Forme | Disc |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction