Learn More
Bel-Art™ Grille de stockage pour barreaux d’agitation magnétiques SP Scienceware™ Spinbar™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
261,6mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Keep magnetic stirring bars and accessories organized and accessible
- Les barreaux d’agitation se démagnétisent facilement lorsqu’ils sont rangés en vrac dans une boîte ou un tiroir ; Les ranger par paires avec le pôle nord de l’un jouxtant le pôle sud de l’autre
- Plusieurs formes et tailles de barreaux d’agitation magnétiques, du plus grand de 15,9 cm (6 po) au plus petit de 10 mm (0,5 po) peuvent être stockées sur ce rack
- L’espacement étroit entre les rayons de la section supérieure du rack permet de ranger les petits barreaux, tandis que l’espacement plus étroit de la section inférieure peut être utilisé pour les barreaux plus larges
- Une étagère métallique inférieure est idéale pour le stockage des petits outils de laboratoire
- Recouvert d’époxy pour une longue durée de vie et un nettoyage facile, le rack est autoportant ou peut être fixé sur une surface verticale (matériel de fixation non inclus)
- Utiliser un rack pour sécher les barreaux d’agitation après leur nettoyage, et placer les autres à côté des agitateurs associés pour que les barreaux restent organisés et visibles
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (L x l x H) | 10,3 x 4 x 12,3 po (261,6 x 101,6 x 312,4mm) |
| Hauteur (impériale) | 12,3 in |
| Hauteur (métrique) | 312,4mm |
| Longueur (impériale) | 10,3 in |
| Largeur (impériale) | 4 po |
| Largeur (métrique) | 101,6mm |
| Revêtement | Epoxy |
| Diamètre (métrique) | 41 cm |
| Longueur (métrique) | 261,6mm |
| Afficher plus |