Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation magnétiques cylindriques SP Scienceware™ Spinbar™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
76,2mm
101,6mm
152,4mm
Diamètre (métrique):
12,7mm
16 mm
19 mm
Longueur (impériale):
3 in
4 in
6 in
Diamètre (impériale):
0,5 in
0,62 in
0,75 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Petit anneau de rotation amovible au centre pour plus de polyvalence
- L’anneau de rotation minimise la zone de contact entre le barreau et le récipient, réduit les frictions et atténue les dégâts sur les récipients en plastique
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE de qualité FDA et USP classe VI
- Durable et inerte
- Autoclavables
Certifications
Fabriqués dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008 |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (impériale) | 0,5 in |
| Longueur (impériale) | 3 in |
| Revêtement | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diamètre (métrique) | 12,7mm |
| Longueur (métrique) | 76,2mm |
| Matériau | Aimant Alnico |
| Quantité | 50 |
| Afficher plus |