Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation magnétiques cylindriques SP Scienceware™ Spinbar™
Code produit. p-3273315 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
76,2mm
101,6mm
152,4mm
Diamètre (métrique):
12,7mm
16 mm
19 mm
Longueur (impériale):
3 in
4 in
6 in
Diamètre (impériale):
0,5 in
0,62 in
0,75 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11366944
Marque: Bel-Art™ F371110003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les barreaux d’agitation magnétiques cylindriques offrent un excellent centrage et un fonctionnement harmonieux
  • Petit anneau de rotation amovible au centre pour plus de polyvalence
  • L’anneau de rotation minimise la zone de contact entre le barreau et le récipient, réduit les frictions et atténue les dégâts sur les récipients en plastique
  • Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE de qualité FDA et USP classe VI
  • Durable et inerte
  • Autoclavables
Certifications
Fabriqués dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
Spezifikation
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 0,5 in
Longueur (impériale) 3 in
Revêtement PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diamètre (métrique) 12,7mm
Longueur (métrique) 76,2mm
Matériau Aimant Alnico
Quantité 50
Forme Cylindrique
Type Magnetic Stir Bar with Pivot Ring
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt