Learn More
Bel-Art™ Plateforme d’agitateur orbital ProCulture
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Orbite:
22 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Turns a standard magnetic stirrer into an orbital shaking platform saving the expense and space requirements of additional lab equipment.
Idéale pour les boîtes, flacons et plateaux ainsi que pour le traitement des transferts Western.
- Agiter et mélanger ; Diamètre de l’orbite de rotation de 21,7 mm (7/8 po)
- L’ajustement de l’agitateur est contrôlé par le réglage de l’agitateur magnétique à la vitesse souhaitée
- La plateforme protège le mécanisme de fonctionnement contre les déversements
- La surface antidérapante empêche les récipients de glisser
- La base comprend des poignées intégrées pour la soulever et la transporter
- Supporte jusqu’à 6,8 kg (15 lb)
- Dimensions : 8,9 x 8,9 x 2,1 in
- Poids : 2,2 lb
Brevet américain 5 409 312
Spécification
Spécification
| Orbite | 22 mm |
| Capacité de charge (métrique) | 6.8 kg |
| Vitesse de rotation | 0 à 300 tr/min |
| Tension | 0/1 V |
| Type de produit | Plateforme d’agitation orbitale |
| Dimensions (L x l x H) | 8,9 x 8,9 x 2,1 in (22,5 x 22,5 x 5,3 cm) |
| Hauteur (impériale) | 2,1 in |
| Hauteur (métrique) | 5,3 cm |
| Longueur (impériale) | 8,9 in |
| Longueur (métrique) | 22,5 cm |
| Afficher plus |