Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation magnétiques SP Scienceware™ Spinplus™
Code produit. p-2371300 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
9,5mm
Diamètre (métrique):
9,5mm
Longueur (impériale):
0,37 in
Diamètre (impériale):
0,37 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12321753
Marque: Bel-Art™ F371440038
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les barreaux d’agitation magnétiques Spinplus™ ajoutent vitesse et efficacité aux opérations de mélange
  • La forme en “+” crée un vortex profond et permet un fonctionnement stable et silencieux
  • Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
  • Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
  • Autoclavable
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 0,37 in
Hauteur (impériale) 0.19 po
Hauteur (métrique) 4.7 mm
Longueur (impériale) 0,37 in
Revêtement PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diamètre (métrique) 9,5mm
Longueur (métrique) 9,5mm
Matériau Aimant Alnico
Quantité 50
Forme Croix
Type Magnetic Stir Bar