Learn More
Bel-Art™ Spring Action Burette Clamp
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Spring action, stainless steel jaws with flat wing-head screw for tightening
- Jaws covered with rubber tubing for increased friction and soft grip
- Opening range: 0 to 25mm (1 in.)
- Overall clamp length: 22cm (9 in.)
Spécification
Spécification
| Type | Pince de burette |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (impériale) | 10 in. |
| Longueur (métrique) | 25.4 cm |
| Couleur | Argent |
| Jaw Type | 3 broches |