Learn More
Bel Art™ Portoirs empilables pour tubes à essai SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes (10 à 13 mm)
Tubes (16 à 20 mm)
Tubes (20 à 25 mm)
Tubes (25 à 30 mm)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Avec plaques d’extrémité emboîtables munies de poignées pour un empilage sécurisé.
- Rack en PP
- Incassable et résistant aux produits chimiques
- Pour tubes jusqu’à 10 cm (4 po) de long
- Rangées numérotées avec lettres pour faciliter l’identification des tubes
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Avec une surface blanche pour faciliter la comparaison des couleurs
- Ne risque pas de se briser ou de tacher
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Array | 6 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Tubes (10 à 13 mm) |
| Matériau | PP |
| Positions | 72 |
| Forme | Rectangle |
| Étagères | 6 |
| Empilables | Oui |
| Afficher plus |