Learn More
Bel-Art™ Cuillères d’échantillonnage économiques SP Scienceware™ Sterileware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,25 mL
2,5 mL
5 mL
8 mL
20 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité:
10/paquet
100/paquet
12/paquet
Conditionnement:
100 pièces
12 pièces
Pack de 10
Description
- Moulés en polystyrène résistant à fort impact blanc pour une durabilité et une rigidité lors de l’échantillonnage de poudres compactes
- La forme à fond plat permet d’utiliser comme nacelle de pesée
- Pour un usage unique
Informations sur la commande
100 pelles enveloppées individuellement ou 12 pelles non stériles, conditionnées individuellement, par boîte
Spécification
Spécification
| Quantité | 12/paquet |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme | Flat Bottom |
| Capacité (métrique) | 1,25 mL |
| Couleur | blanc |
| Type de produit | Cuillère d’échantillonnage |
| À utiliser avec (application) | Permet l’échantillonnage rapide de volumes précis de matériaux secs ou liquides. Offre également durabilité et solidité lors de l’échantillonnage de poudres compactes. |
| Matériau | Polystyrène |