Learn More
Bel-Art™ Cuillères d’échantillonnage économiques SP Scienceware™ Sterileware™
En PS choc moulé pour offrir plus de durabilité et de solidité. Les cuillères d’échantillonnage économiques SP Scienceware™ Sterileware™ sont idéales pour prélever des petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de liquides.
Marque: Bel-Art™ F36740-0024
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Moulés en polystyrène résistant à fort impact blanc pour une durabilité et une rigidité lors de l’échantillonnage de poudres compactes
- La forme à fond plat permet d’utiliser comme nacelle de pesée
- Pour un usage unique
Informations sur la commande
100 pelles enveloppées individuellement ou 12 pelles non stériles, conditionnées individuellement, par boîte
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
Plat | |
Non stérile | |
Permet l’échantillonnage rapide de volumes précis de matériaux secs ou liquides. Offre également durabilité et solidité lors de l’échantillonnage de poudres compactes. |
Polystyrène | |
8 mL | |
Blanc | |
12/paquet |