Description
Fabriquées en plastique de PS.Les pelles d’échantillonnage SP Scienceware™ Sterileware™ sont conçues pour la récupération d’échantillons provenant d’un plus grand volume.
- À utiliser avec les récipients à col large
- Pièce unique moulée en polystyrène à impact élevé
- Restent droites sur des surfaces planes
- Peuvent être utilisées comme nacelle de pesée
- En matériaux approuvés par la FDA
- Scellé et stérilisé individuellement
- Jetable et à usage unique
- La capacité/les volumes sont estimés et ne sont pas conçus pour prendre des poids/volumes d’échantillons exacts
- Les volumes indiqués représentent des échantillons cuillère types
- Lot estampillé pour un traçage précis du lot
- Inclut un certificat de processus de stérilisation
Spécification
Spécification
| Quantité | 100/Boîte |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 4 oz |
| Capacité (métrique) | 125 mL |
| Couleur | blanc |
| Certifications/Conformité | FDA |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Pelle |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients à col large |
| Afficher plus |