Learn More
Bel-Art™ Pelles en métal détectable par rayons X SP Scienceware™ Sterileware™ Sense-Able Scoops™
Des équipements de détection de métaux standard et des appareils à rayons X peuvent détecter la pelle et les fragments de pelle afin d’éviter une contamination, une quarantaine ou un rappel potentiels de produits
Marque:  Bel-Art™ H369040005
Description
  • Les équipements de détection de métaux standard et des appareils à rayons X peuvent détecter des fragments de pelle de seulement 1,6 mm3
  • Moulées dans un mélange personnalisé de résine de PS de qualité FDA contenant des traces d’acier inox ; Leur couleur bleu foncé ou noire offre un fond à contraste élevé pour mieux voir la matière ; Leur coloration bleue respecte la norme industrielle concernant les matériaux détectables en métal
  • Les longs manches sur les pelles de 2 et 4 oz permettent d’éloigner la main de l’échantillon pour réduire le risque de contamination ou d’exposition
  • Le fond plat sur les pelles de 2 et 4 oz permet à la pelle de rester droite pour une utilisation comme nacelle de pesée : elle ne risque pas de se renverser lorsqu’elle repose sur une surface plane
  • Conditionnement individuel dans un sachet en PE et stérilisation par irradiation aux rayons gamma, lot estampillé—prêtes pour un usage unique avant leur mise au rebut
Spécification
Spécification
Metal and X-Ray Detectable Scoop
Certificate of processing for sterilization
Long
125 mL
Sterile
Impregnated with Stainless Steel Powder
Prevents potential production contamination, quarantine and recal
1.31 in.
3.68 in.
9.4 cm
2 in.
Polystyrene Resin
Flat
4 oz.
Single-use
Black
FDA
Metal detection and X-ray equipment
3.3 cm
5 in.
12.7 cm
5.1 cm