Learn More
Bel-Art™ Connecteurs T SP Scienceware™
Code produit. 11714935 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
9,5mm
Pour les tubulures de 4,7 mm de dia. int.
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 11714935
Marque: Bel-Art™ F196060000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chaque bras des connecteurs est doté de plusieurs cannelures, ce qui permet un contact supplémentaire entre le raccord et la tubulure et augmente la facilité de préhension
  • Assure une connexion sûre et étanche entre les tubulures de longueurs différentes mais de diamètre interne (dia. int.) identique
  • PP résistant aux produits chimiques pour une utilisation avec une large gamme de liquides et de gaz
  • Approbation de la FDA pour un contact direct avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
  • Autoclavable
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec 9,5mm
Forme En T
Couleur Naturel
Type de produit Raccord de tubulure en T