Learn More
Bel-Art™ Dessiccateur avec prise de gaz SP Scienceware™ Techni-Dome™ 360
Code produit. 12786758 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
65 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12786758
Marque: Bel-Art™ F420290001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une dessiccation, un stockage et un dégazage sans contamination et sans poussière
  • Pour protéger de grandes quantités d’étalons, échantillons, composants électroniques ou autres éléments sensibles à l’humidité
  • Son large volume interne de 65 litres (4000 pouces cubes) peut accueillir des articles d’une hauteur ou d’une largeur atteignant 45 cm (18 po) comme des racks, des plateaux et autres instruments
  • Deux prises de gaz coniques acceptent les tubulures dont le diamètre intérieur est compris entre 1/4 et 3/8 po ; Les robinets d’arrêt en PTFE faciles à manipuler permettent une entrée fluide des gaz pour éviter de troubler le contenu
  • Structure en PC résistant à la plupart des produits chimiques couramment utilisés et aux contraintes thermiques ; Facile à nettoyer
  • Comprend deux étagères amovibles en polypropylène, d’un diamètre de 36,5 cm (14,5 po) et 22,5 cm (9 po)
  • Les poignées latérales permettent de le transporter et peuvent être utilisées comme emplacement pour appliquer des joints d’inviolabilité
  • Les prises de gaz peuvent être fermées pour utiliser le dessiccateur avec des cartouches de dessicant standard (08-594-17C, 08-594-17B ou 08-594-14B)
Spécification
Couleur Transparent
Matériau PC
Type de produit Dessiccateur avec prise de gaz
Comprend 2 prises de gaz, 2 étagères en polypropylène amovibles (14,5 po et 9 po), robinet d’arrêt en polypropylène avec bouchon en PTFE et poignée rouge
Volume (métrique) 65 L
Hauteur (métrique) 45 cm
Hauteur (impériale) 18 in
Diamètre (métrique) interne 36.5 cm
Diamètre (métrique) externe 45 cm
Poids (impériale) 11 lb
Poids (métrique) 5 kg