Learn More
Bel-Art™ Rack pour thermomètres SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité:
Thermomètres
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rack en PP
- Trou de 7,9 mm de diamètre dans les plaques supérieure et centrale
- Trous d’évacuation de 3,2 mm de diamètre dans la plaque inférieure
- Distance entre les plaques supérieure et inférieure : 10,5 cm
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Thermometer Rack |
| Array | 5 x 5 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Translucent |
| Capacité | Thermomètres |
| Matériau | PP |
| Positions | 25 |
| Forme | Horizontal |
| Étagères | 3 niveaux |
| Empilables | No |
| Afficher plus |