Learn More
Bel-Art™ Bidons de déchets automatiques Touch Free™
Code produit. 12300629 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
14,4 x 10,5 x 22,5 in. (36,8 x 26,7 x 57,1 cm)
14,5 x 10,5 x 26,5 po (36,8 x 27 x 67,3 cm)
37,2 x 26,5 x 65,4 cm (14-5/8 x 10-1/2 x 25-3/4 po)
Capacité (impériale):
7,3 gal
12 gal
Couleur:
Acier inoxydable
Gris
Rouge
Matériau:
ABS
Acier inoxydable
Plastique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12300629
Marque: Bel-Art™ F132020022
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Chaque unité est fournie avec une étiquette de couleur vive signalant un danger biologique et trois autres étiquettes (recyclage, mise au rebut et une étiquette vierge pour les applications individuelles).
Requires
Quatre piles D (non incluses) suffisent pour environ 4000 ouvertures. Tous les bidons doivent être garnis de sacs-poubelle ou de sacs pour déchets présentant un risque biologique (vendus séparément). Piles et sacs disponibles sur www.fishersci.com.
Ouverture et fermeture automatiques sans contact, permettant aux utilisateurs de ne pas toucher la poubelle
  • Lorsqu’une main ou un objet solide passe au-dessus de la poubelle, elle détecte le mouvement, ouvre son couvercle pour recevoir les déchets puis se referme automatiquement
  • Le conteneur ajusté permet de réduire les odeurs et la contamination aérienne
  • Sa structure durable et fiable est adaptée aux sacs Scienceware™, aux sacs pour déchets présentant un risque biologique ou sacs-poubelle disponibles dans le commerce
  • L’interrupteur MARCHE-ARRÊT désactive la fonction OUVERTURE / FERMETURE AUTOMATIQUE
2 Gallons (Réf. catalogue 11-394-451)
  • Idéale pour une utilisation sur paillasse
  • Le revêtement amovible en PP rigide autoclavable ne risque pas de fuir ou de rouiller
  • Corps et couvercle en plastique ABS moulé facile à nettoyer
  • Seau blanc avec couvercle blanc
  • Mettre des sacs de mise au rebut pour déchets présentant un risque biologique de 14 x 19 po ou des sacs-poubelles standard de la taille adéquate
7,3 gallons (Réf. catalogue 11-394-452)
  • Seau en PP avec couvercle en plastique ABS
  • Mettre des sacs de mise au rebut pour déchets présentant un risque biologique de 24 x 30 po, 24 x 36 po ou 25 x 35 po ou des sacs-poubelles standard de la taille adéquate
  • Seau gris avec couvercle gris
  • Mettre des sacs de mise au rebut pour déchets présentant un risque biologique de 24 x 30 po, 24 x 36 po ou 25 x 35 po ou des sacs-poubelles standard de la taille adéquate
7,3 gallons (Réf. catalogue 03-409-55)
  • Seau en PP avec couvercle en plastique ABS
  • Mettre des sacs de mise au rebut pour déchets présentant un risque biologique de 24 x 30 po, 24 x 36 po ou 25 x 35 po ou des sacs-poubelles standard de la taille adéquate
  • Seau rouge avec couvercle rouge
  • Mettre des sacs de mise au rebut pour déchets présentant un risque biologique de 24 x 30 po, 24 x 36 po ou 25 x 35 po ou des sacs-poubelles standard de la taille adéquate
12 Gallons (Réf. catalogue 11-394-453)
  • Format compact adapté aux espaces confinés
  • Seau en acier inox avec couvercle en plastique ABS noir
  • Mettre des sacs de mise au rebut pour déchets présentant un risque biologique de 24 x 30 po, 24 x 36 po ou 25 x 35 po ou des sacs-poubelles standard de la taille adéquate
Avant l’utilisation, les bidons doivent être correctement étiquetés avec l’une des étiquettes fournies pour indiquer le type de déchets à déposer à l’intérieur.
Spécification
Capacité (métrique) 27,6 L
Capacité (impériale) 7,3 gal
Couleur Rouge
Dimensions (L x l x H) 14,4 x 10,5 x 22,5 in. (36,8 x 26,7 x 57,1 cm)
Hauteur (métrique) 57,1 cm
Longueur (métrique) 36,8 cm
Largeur (métrique) 26,7 cm
Autoclavable Autoclavable
Comprend Une étiquette de couleur vive signalant un danger biologique et trois autres étiquettes (recyclage, mise au rebut et une étiquette vierge pour les applications individuelles)
Largeur (impériale) 10,5 in
Longueur (impériale) 14,4 in
Hauteur (impériale) 22,5 in
Matériau ABS
Type de produit Bidons de déchets automatique