Learn More
Bel-Art™ Pipeteur de transfert à huit canaux Transpette™
Code produit. 11844160 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Matériau:
PP
Polyéthylène
Type d’emballage:
Emballage individuel
En vrac
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Code produit. 11844160
Marque: Bel-Art™ F378730000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour le lavage des plaques, la distribution et l’aspiration de surnageants dans les microplaques
  • 8 canaux avec une capacité de 600 μl par canal
  • En plastique translucide
  • Mettre au rebut après une utilisation à forte radioactivité pour éviter toute contamination radioactive de dispositifs coûteux de manipulation de liquides
  • Non autoclavable
  • Disponible en version stérile et non stérile
Spécification
Matériau PP
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour le lavage des plaques, la distribution et l’aspiration de surnageants dans les microplaques
Quantité 25/boîte
Type d’emballage En vrac
Couleur Naturel
Volume (métrique) 600 μl
Longueur (métrique) 180 mm
Type Pipette de transfert
Jetable Oui