Learn More
Bel-Art™ Pinces pour tubulure SP Scienceware™ : Pince maxi
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique) d’ouverture:
0.3 à 1.09 cm
Conditionnement:
6 pièces
Description
Includes 12-position ratchet control from full open to complete closure. Bel Art™ SP Scienceware™ Tubing Clamps: Maxi will not distort, rust or corrode.
Pince maxi :
- Pinces de tubulure en plastique acétal
- Autoclavable
- Avec 12 positions de pince pour le contrôle du débit (commande à cliquet à 12 positions allant de complètement ouverte à fermeture complète)
- S’adapte aux tubulures jusqu’à 3/4 po (19 mm) de D.E.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Quantité | 6 |
| Type | Pince pour tubulure, Maxi |
| Matériau | Plastique (acétal) |
| À utiliser avec (équipement) | Tube |
| Longueur (impériale) d’ouverture | 0.12 à 0.43 in |
| Longueur (métrique) d’ouverture | 0.3 à 1.09 cm |
| Dimensions (impériale) de la poignée | Plage de D.E. : jusqu’à 3/4 po. |
| Couleur | Naturel |
| Jaw Type | Coudé |
| Afficher plus |