Learn More
Bel-Art™ Pinces pour tubulure SP Scienceware™ : diamètre moyen
Tous les produits SP Scienceware ProduitsDescription
Pas de déformation, antirouille et anticorrosion
- Pinces de tubulure en plastique acétal disponibles en trois tailles pour un meilleur ajustement des tubulures
- Autoclavables
Pince de milieu de gamme :
- Avec 15 positions de pince pour le contrôle le débit
- S’adapte aux tubulures de 1/8 à 7/16 po (3,2 à 11 mm) de D.E.
Pince maxi :
- Avec 12 positions de pince pour le contrôle le débit
- S’adapte aux tubulures jusqu’à 3/4 po (19 mm) de D.E.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Quantité | 12 Paquets |
| Type | Pince pour tubulure |
| Matériau | Plastique (acétal) |
| À utiliser avec (équipement) | Tube |
| Diamètre (impériale) intérieur | 0.75 in |
| Longueur (impériale) | 2.31 in |
| Longueur (impériale) d’ouverture | 0.12 à 0.43 in |
| Longueur (métrique) | 5.867 cm |
| Longueur (métrique) d’ouverture | 0.3 à 1.09 cm |
| Afficher plus |