Learn More
Bel-Art™ Indicateur de pression de vide SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
S’adapte à l’extrémité conique du robinet d’arrêt
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’élastomère thermoplastique s’effondre sous une pression négative dans le dessiccateur et se développe que le vide est absent
- S’adapte à l’extrémité conique du robinet d’arrêt
Spécification
Spécification
| Type de produit | Indicateur de pression de vide |
| À utiliser avec (application) | Les soufflets en élastomère thermoplastique s’effondrent lorsqu’ils sont sous pression négative (vide), se développent lorsqu’ils sont sous pression atmosphérique ambiante, indiquent le vide du dessiccateur |
| À utiliser avec (équipement) | S’adapte à l’extrémité conique du robinet d’arrêt |