Learn More
Bel-Art™ Housses de microscope SP Scienceware™ Vikem™
Les housses de protection de microscope Bel-Art™ SP Scienceware™ Vikem™ sont fabriquées en vinyle transparent. Elles protègent les microscopes, les balances et autres instruments de la poussière et des éclaboussures. Plusieurs tailles disponibles.
33.10€ - 35.10€
Spécification
Type | Housse de protection de microscope |
---|---|
Matériau | En vinyle transparent |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Longueur (impériale) | Format | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Longueur (impériale) | Format | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15623816
|
Bel-Art™
F24304-0000 |
22 po | 19 po | XL | 15 po |
35.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15205428
|
Bel-Art™
F24303-0000 |
18 po | 16 po | L | 11 po |
33.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- La housse de protection se glisse sur l’instrument lorsqu’il n’est pas utilisé
- Disponible en tailles standard
- Dimensions (base x sommet x hauteur) : Grand format : 16 x 11 x 18 po (41 x 28 x 46 cm) ; Format extra-large : 19 x 15 x 22 po (46 x 38 x 59 cm)
Spécification
Housse de protection de microscope | |
En vinyle transparent |