Learn More
Bel-Art™ Pissettes à col large avec code couleur et étiquette de sécurité SP Scienceware™
Click to view available options
Capacité:
16 oz., 500 ml
À utiliser avec (application):
Acétate d’éthyle
Description
Includes
Étiquetage avec les codes et symboles du Ministère des transports des États-Unis et de la National Fire Protection Association (NFPA), le nº CAS (Chemical Abstract Service), les symboles des équipements de protection et les informations sur les organes cibles
Flacon imprimé avec marquage facile à lire pour un environnement de travail sûr
- Flacon à col large de 53 mm (2 po) pour faciliter le remplissage
- En PEBD résistant aux solvants
- Bouchon en PP étanche
- Instructions sous forme de pictogrammes pour assurer une sécurité universelle, quel que soit l’environnement
Utiliser les flacons LYOB uniquement avec des solvants compatibles avec le PEBD.
Compliance
Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Spécification
Capacité | 16 oz., 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Acétate d’éthyle |
Matériau | PEBD |
Autoclavable | Non autoclavable |
Bouche | Large |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 53 mm |