Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 3 mm de dia. ext. Tube RMN de précision à paroi fine
Code produit. 15348968 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modèle:
305-PS-7-5
305-PS-8-5
305-PS-9-5
307-PP-7-5
307-PP-8-5
307-PP-9-5
327-PP-7-5
327-PP-8-5
327-PP-9-5
328-PP-7-5
328-PP-8-5
328-PP-9-5
335-PP-7-5
335-PP-8-5
335-PP-9-5
Intensité de champ:
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
Conditionnement:
Pack de 5
Code produit. Longueur (métrique) Modèle Intensité de champ unitSize
15348968 178 mm 328-PP-7-5 500 MHz Pack de 5
15368788 178 mm 305-PS-7-5 200 MHz Pack de 5
15378788 203,2 mm 305-PS-8-5 200 MHz Pack de 5
15398788 228,6 mm 305-PS-9-5 200 MHz Pack de 5
15328808 178 mm 307-PP-7-5 300 MHz Pack de 5
15338808 203,2 mm 307-PP-8-5 300 MHz Pack de 5
15348808 228,6 mm 307-PP-9-5 300 MHz Pack de 5
15358908 178 mm 327-PP-7-5 400 MHz Pack de 5
15368908 203,2 mm 327-PP-8-5 400 MHz Pack de 5
15378908 228,6 mm 327-PP-9-5 400 MHz Pack de 5
15358968 178 mm 328-PP-8-5 500 MHz Pack de 5
15368968 228,6 mm 328-PP-9-5 500 MHz Pack de 5
15398998 178 mm 335-PP-7-5 600 MHz Pack de 5
15309008 203,2 mm 335-PP-8-5 600 MHz Pack de 5
15319008 228,6 mm 335-PP-9-5 600 MHz Pack de 5
15 options
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Code produit. 15348968
Marque: Wilmad-LabGlass™ 665000375
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.
  • La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
  • Utilisable en toute sécurité à des températures allant jusqu’à 230°C et à un palier de température de 120°C
  • Classe hydrolytique 1
  • En verre borosilicaté conforme aux exigences de la de la norme ASTM E438 relatives au verre de classe A, type 1
  • Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
Camber (Metric) 13 µm
Concentricity (Metric) 25 µm
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Glass (Type 1, Class A)
Diamètre (métrique) externe 2,9935±0,0065 mm
Diamètre (métrique) interne 2,4195±0,0065 mm
Intensité de champ 500 MHz
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,29 mm
Modèle 328-PP-7-5