Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tubes RMN de précision à paroi ultra-fine Step-Down
Code produit. 15398888 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
178mm
178 mm
203,2 mm
203,2mm
228,6 mm
228,6mm
Modèle:
547-PPT-7-5
547-PPT-8-5
547-PPT-9-5
550-PPT-7-5
550-PPT-8-5
550-PPT-9-5
555-PPT-7-5
555-PPT-8-5
555-PPT-9-5
Intensité de champ:
350 MHz
400 MHz
600 MHz
Conditionnement:
Pack de 5
Code produit. Longueur (métrique) Modèle Intensité de champ unitSize
15398888 178 mm 547-PPT-7-5 350 MHz Pack de 5
15308898 203,2mm 547-PPT-8-5 350 MHz Pack de 5
15318898 228,6mm 547-PPT-9-5 350 MHz Pack de 5
15358948 178mm 550-PPT-7-5 400 MHz Pack de 5
15368948 203,2mm 550-PPT-8-5 400 MHz Pack de 5
15378948 228,6mm 550-PPT-9-5 400 MHz Pack de 5
15319018 178 mm 555-PPT-7-5 600 MHz Pack de 5
15329018 203,2 mm 555-PPT-8-5 600 MHz Pack de 5
15339018 228,6 mm 555-PPT-9-5 600 MHz Pack de 5
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15398888
Brand: Wilmad-LabGlass™ 663519575
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.
  • La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
  • Utilisable en toute sécurité à des températures allant jusqu’à 230°C et à un palier de température de 120°C
  • Classe hydrolytique 1
  • En verre borosilicaté conforme aux exigences de la de la norme ASTM E438 relatives au verre de classe A, type 1
  • Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Specifications
Camber (Metric) 13 μm
Concentricity (Metric) 51 μm
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) externe 4,9635±0,0065 mm
Diamètre (métrique) interne 4,4965±0,0065 mm
Intensité de champ 350 MHz
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,24mm
Modèle 547-PPT-7-5