Learn More
X5 Calibration standard Bellingham and Stanley
Description
Bellingham Stanley Normes d’étalonnage, Quantité : 5 pk., Traçabilité au NIST : Oui
Bellingham & Stanley propose plusieurs matériaux d’étalonnage traçables pour la vérification et l’étalonnage des réfractomètres. Les fluides AG et les huiles d’étalonnage sont fournis en paquets de 5 bouteilles en verre de 5 mL et accompagnés d’un certificat d’étalonnage UKAS indiquant des valeurs à 20 °C et 589,3 nm ; ces matériaux de référence certifiés offrent une solution idéale pour vos besoins d’étalonnage du réfractomètre. Les plaques de contrôle en quartz (QCP) sont également proposées pour la vérification et l’étalonnage des polarimètres et sont fournies avec un certificat de conformité montrant des valeurs au sodium et au NIR pour les échelles angulaires et sucrées. Un bloc thermique est disponible pour l’utilisation des Bellingham and Stanley polarimètres ADP, il abrite un capteur de température externe permettant l’utilisation d’une compensation de température au quartz. Les QCP peuvent être fournis avec un certificat d’étalonnage UKAS montrant la traçabilité en PTB option Pour les températures autres que 20 °C, les valeurs RI et Brix sont disponibles sur le site web du fabricant'.
- Valeurs RI et Brix
- Vaste choix de valeurs
- Validité de 12 mois
- Certificat d’étalonnage UKAS
- Traçable jusqu’à NIST l’ICUMSA
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 Paquets |