Learn More
Oxyde N de bénactyzine, Mikromol™
Description
N-oxyde de bénactyzine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benactyzine N-Oxide |
| CAS | 42771-70-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Benactyzine N-Oxide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20 H25 N O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Benactyzine N-Oxide, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 2-(diethyloxidoamino)ethyl ester, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, N-oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H25NO4/c1-3-21(24,4-2)15-16-25-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3 |
| SMILES | CC[N+]([O-])(CC)CCOC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | N,N-diéthyl-2-(2-hydroxy-2,2-diphényl)oxyéthanamine oxyde |
| Afficher plus |