Learn More
Chlorhydrate de bénazépril, LoGiCal
Product Code. 30459704
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30459704 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30459704 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR1229.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Benazepril hydrochloride
CAS 86541-74-4
Noms d’analytes ou de composants Benazepril hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24 H28 N2 O5 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benazepril Hydrochloride, (3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride, [S-(R*,R*)]-3-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride, Benazepril hydrochloride, CGS 14824A, CGS 14824A HCl, Lotensin, Lotension
Formule InChI InChI=1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)O)C2=O
Nom IUPAC acide 2-[(3S)-3-[[(2S)-1-éthoxy-1-oxo-4-phénylbutan-2-yl]amino]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazépin-1-yl]acétique;chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 460.95
Quantité 10 mg
Poids de la formule 460,1765 g/mol