Learn More
Kern Sohn Balance de table ECE
Product Code. 17301573
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité:
10 kg
20 kg
50 kg
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17301573
missing translation for 'mfr': Kern Sohn ECE 10K3N
This item is not returnable. View return policy
Battery operation, compact, and lightweight bench scale with recessed grips on the underside.
  • Grande mobilité : grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et plate et à un faible poids, poignées encastrées sous la balance, convient à des applications sur plusieurs sites
  • Plateau de pesée particulièrement grand
  • Affichage très rapide : valeurs de pesée stables en 2 s
  • Utilisation aisée et pratique à 2 touches
Specifications
Capacité 10 kg
Dimensions (L x l) de la plateforme 260 x 320 mm
Reproductibilité 5 g
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.