Learn More
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
À utiliser avec (application):
ÄKTA Avant
ÄKTA Pure
ÄKTA Start
Nb par paquet:
10/Bte
25/Bte
50/Bte
missing translation for 'unitSize'
10 pièces
25 pièces
50 pièces
Description
- Couvrez le plateau à tampons supérieur pour protéger des déversements de tampon et dépôts de sel
- Simplifiez la maintenance préventive quotidienne et hebdomadaire du plateau à tampons supérieur des systèmes ÄKTA
- Fabrication en matériaux absorbants et imperméables conçus pour protéger les surfaces de laboratoire contre les déversements dangereux
- Le papier Whatman absorbant et lisse absorbe rapidement les déversements
- Une couche en PE laminé empêche les produits répandus d’atteindre la paillasse
- S’adapte au plateau à tampons supérieur des systèmes de purification de protéines ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure et ÄKTA start.
- Utilisation pratique et simple
Specifications
Specifications
| Type de produit | Feuilles Benchkote |
| Matériau | Papier absorbant, PE laminé |
| À utiliser avec (application) | ÄKTA Avant |
| Nb par paquet | 50/Bte |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction